Imprimer
Sous-gants, Puri Liner Fit
Fournisseur: PURITECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IG510-S IG510-L IG510-M IG510-XL IG500-L IG510-XL10CM IG510-M10CM IG510XXL IG500-M IG500-XL IG500-S IG510SINDPACKE IG510MINDPACKE IG510LINDPACKE IG510XLINDPACK IG510XXLINDPAC IG510-L10CM IG510-XXL10CM
112-6584EA 139 EUR
112-6584 112-6580 112-6582 112-6585 112-6576 112-6586 112-6583 PURTIG510XXL 112-6577 112-6579 112-6578 PURTIG510SINDPACKE PURTIG510MINDPACKE PURTIG510LINDPACKE PURTIG510XLINDPACK PURTIG510XXLINDPAC 112-6581 112-6587
Sous-gants, Puri Liner Fit
Gants
Ces sous-gants 100% nylon souple sont parfaits pour la manipulation des composants électroniques. Lorsqu'ils sont utilisés comme gants intérieurs, ils sont également adaptés aux environnements de salle blanche.
  • Gants anatomiques pour un bon maintien
  • Excellente dextérité
  • Grande capacité d'absorption
  • Le code couleur de la manchette indique la taille
  • Disponibles avec manchette extra-longue pour une protection supplémentaire
Poids : 16 - 19 g/m²
Weight: 16 - 19 g/m²
Colour: White