Imprimer
Poteaux d'avertissement
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
256723 256730
116-0634EA 135 EUR
116-0634 116-0635
Poteaux d'avertissement
Panneaux
Les poteaux d'avertissement en PE sont conçus pour le contrôle et l'orientation du trafic piétonnier. Conçus pour les entrepôts, usines, bureaux, etc. Les chaînes et les rubans peuvent se fixer aux poteaux hauts robustes de 90 cm. Les poteaux sont disponibles en deux versions : Unis ou bicolores.
  • Non conducteurs pour bloquer l'accès aux installations électriques dangereuses
  • Inhibiteurs d'ultraviolets bloquent les rayons UV pour éviter que les couleurs ne déteignent
  • Couleurs vives et voyantes même après des années d'utilisation
Hauteur : 900 mm