Imprimer
Fioles jaugées, forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
936403 936404 936407 936406
BRND936403EA 64.4 EUR
BRND936403 BRND936404 BRND936407 BRND936406
Fioles jaugées, forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3,3 avec bouchon en PP ou en verre.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
  • Marquage DE-M
  • Certification individuelle, certificat individuel inclus
* Col large
Certifications: DIN EN ISO 1042