Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLAUBRAND®
BRND2.37261EA 62.3 EUR
BRND2.37261 BRND2.37294 BRND2.37260 BRND2.37267_U BRND2.37289 BRND2.37288 BRND2.37266 BRND2.37256 BRND2.37257 BRND2.37258 BRND2.37263 BRND2.37262 BRND2.37265 BRND2.37264 BRND2.37259
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3.3, avec bouchon en verre.
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042.
Informations de commande: fournies avec un certificat de lot. Des fioles jaugées sont également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS.