Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2.37253 2.37291 2.37290 2.37236 2.37254 2.37255 2.37245 2.37234 2.37252 2.37251 2.37250 2.37249 2.37248 2.37247 2.37246 2.37243 2.37238
612-3617EA 62.9 EUR
612-3617 BRND2.37291 BRND2.37290 BRND2.37236 BRND2.37254 BRND2.37255 BRND2.37245 BRND2.37234 BRND2.37252 BRND2.37251 BRND2.37250 BRND2.37249 BRND2.37248 BRND2.37247 BRND2.37246 BRND2.37243 BRND2.37238
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3,3, avec bouchon PP.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
  • Total order from one batch, supplied with batch certificate
* En plus de la norme DIN.
Certifications: DIN EN ISO 1042.