Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2.37053 2.37052 2.37051 2.37049 2.37050
BRND2.37053EA 51.6 EUR
BRND2.37053 BRND2.37052 BRND2.37051 BRND2.37049 BRND2.37050
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3.3, avec bord évasé poli.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
  • Marquage DE-M
  • Total commande à partir d'un seul lot, certificat de lot inclus
Certifications: DIN EN ISO 1042