Imprimer
Bains thermostatiques à sec pour cuvettes, LT 200
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LTV0829910002 LTV0829921002 LTV0829951002 LTV0829923002
705-2044EA 1660 EUR
705-2044 705-0856 705-0902 705-0901
Bains thermostatiques à sec pour cuvettes, LT 200
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Une étape de digestion doit souvent être réalisée avant que les paramètres clés puissent être déterminés. Pour ces paramètres, le thermostat LT 200 complète idéalement le système de test de cuve LANGE. Deux blocs de chauffage contrôlables séparément permettent les digestions dans les cuves et les réacteurs à des réglages de durée et de température identique ou différents. Le thermostat LT 200 est doté d'un minuteur numérique, ainsi que d'un arrêt automatique et d'un signal sonore. Deux couvercles transparents de protection contre les éclaboussures couvrent le thermostatEn savoir plus