Ces filtres sont conçus pour éliminer de manière constante les particules d'une large gamme d'acides, de bases et d'autres matériaux de traitement. Parfaits pour les applications de débit moyen à élevé, ils représentent un faible coût de possession, comme un dispositif ou un produit pré-humidifié prêt pour une installation rapide. Les cartouches pré-humidifiées éliminent les interactions entre alcool et produits chimiques ainsi que les sources de contamination potentielles et minimisent les temps d'arrêt du processus.
- Idéal pour les applications à température plus élevée
- Large gamme de compatibilité chimique
- Fabriqué dans des locaux certifiés ISO 9001 dans des conditions de salle propre avec contrôle de la documentation
Boîtier : membrane en PTFE : PTFE hydrophobe, plissé
Température de fonctionnement maximale : 150 °C
Pression différentielle maximale avant : 5,1 bar à 25 °C ; 0,51 bar à 150 °C
Pression différentielle maximale arrière : 3,5 bar à 25 °C