Imprimer
Étalon d'iodure 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
84972.180EA 96.2 EUR
84972.180 84972.260
Étalon d'iodure 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards d'iodure
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.