Imprimer
Tubing connectors, T-shaped
Fournisseur: SEMADENI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4657 4656
SEMA4657EA 4.4 EUR
SEMA4657 SEMA4656
Tubing connectors, T-shaped
Raccords et connecteurs
PP, natural
  • Temperature resistance up to +120 °C
  • Long conical connections for high tolerance ranges
  • Autoclavable