Imprimer
Gants industriels, AlphaTec® 62-201
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
62-201/7 62-201/11 62-201/8 62-201/9 62-201/10
112-6434EA 114 EUR
112-6434 112-6433 112-6435 112-6436 112-6432
Gants industriels, AlphaTec® 62-201
Gants
Ces gants en latex de caoutchouc naturel avec doublure en nylon sans couture offrent une grande flexibilité et un excellent niveau de dextérité.
  • Très bonne résistance à l'abrasion et aux déchirures
  • Permet le contact thermique jusqu'à 100 °C
  • Finition lisse
Parfaits pour l'industrie agro-alimentaire et la manipulation des aliments, les tâches d'entretien et les applications de nettoyage où le contact avec des détergents et des liquides de nettoyage est fréquent.
Thickness: 1,20 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3131), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3131A), EN 407 (X1XXXX), Cat. III ; AQL 0,65
Approuvés pour le contact alimentaire