Imprimer
VWR®, PCR Workstation
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-2541EA 3220 EUR
732-2541 732-3900
VWR®, PCR Workstation
Hottes et coffrets Hottes pour PCR
La station de travail PCR VWR® est une enceinte PCR pour la préparation d'échantillons PCR et d'autres protocoles sensibles. Il offre une double action de décontamination par inactivation UV des contaminants atmosphériques et liés à la surface et, par conséquent, représente un environnement idéal pour la mise en place de la PCR. Boîtier en acier inoxydable, panneaux avant et latéraux en Makrolon® 8 mm pour une protection contre les rayonnements UV.
  • Décontamination active de la surface de travail en dehors des heures de travail par irradiation UV
  • Inactivation supplémentaire des contaminants liés aux aérosols par un recirculateur d'air UV blindé pendant le fonctionnement
  • Prévention des contaminants grâce à une surface de travail en acier inoxydable antimicrobienne
  • Indicateur de fonctionnement du tube de recirculation d'air UV
  • Affiche le temps de fonctionnement des tubes UV permettant un remplacement rapide pour une intensité UV constante
  • Les étagères amovibles offrent un espace de stockage supplémentaire pour les tubes de réaction, les pipettes ou les portoirs sur le panneau arrière
  • Quatre prises de courant internes pour le fonctionnement des équipements de laboratoire, tels que les mini-centrifugeuses ou les vortex, permettent la combinaison de plusieurs étapes de travail sans interruption du flux de travail
  • Le mécanisme de sécurité électromagnétique arrête l'irradiation UV si le panneau avant est ouvert
Large area for stress-free working: Provides ample space and the possibility to accommodate bench top equipment, the VWR® PCR Workstation allows the combination of several working steps without change of location, thereby minimising the risk of cross-contamination.
Veuillez vous référer au manuel pour sélectionner le type de prise et de prise compatible pour votre pays.
TÜV-tested, certified safety ; made in Germany.
Certifications: Contrôle TÜV, certificat de sécurité. Fabriqué en Allemagne.
Informations de livraison: Format Flat Pack pour une livraison facile et pratique - à assembler.