Imprimer
O-rings for dry box gloves
Fournisseur: PIERCAN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
000021 000022 000023 000024 000025
112-3909EA 40.2 EUR
112-3909 112-3910 112-3911 112-3912 112-3913
O-rings for dry box gloves
Gants
Ces joints toriques peuvent être installés autour des gants pour les maintenir fermement en place.