Imprimer
Tubulure HelixMark®, silicone, polymérisation au platine, ELASTOSIL
Fournisseur: Freudenberg Medical Europe GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
60-831-01 60-831-02 60-831-03 60-831-04 60-831-06 60-831-07 60-831-05
228-0851EA 0 EUR
228-0851 228-0852 228-0853 228-1162 228-1163 228-1164 228-0854
Tubulure HelixMark®, silicone, polymérisation au platine, ELASTOSIL
Tuyaux Transfer Tubing
Les tubulures en silicone standard HelixMark® répondent aux besoins d'un large éventail d'applications médicales et de laboratoire et sont universellement applicables pour le transfert de fluides dans des conditions standard. Les tubulures sont emballées individuellement en bobines de 15 m.
  • Fabriqué à partir de silicone durci au platine
  • Dureté typique : 80 Shore
  • Production et emballage dans des salles blanches ISO de classe 8
  • Stérilisable en autoclave, à l'oxyde d'éthylène et par irradiation gamma
  • Traçabilité des lots sans faille
  • Double emballage
Tous les produits HelixMark® sont fabriqués dans des salles blanches conformément aux exigences de l'industrie médicale et pharmaceutique. Les critères suivants s'appliquent à tous les articles de ce programme :
Matériaux approuvés conformément à USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21CFR 177.2600 et EP 3.1.9
Utilisation de silicone durci au platine
Production et emballage dans des salles blanches ISO de classe 8
Fabrication certifiée conforme aux normes de qualité ISO 13485
Stérilisable en autoclave, à l'oxyde d'éthylène et par irradiation gamma
Fourniture d'un certificat de matériau dans chaque unité d'emballage
Traçabilité des lots sans faille
Double emballage
Disponibilité sur étagère pour garantir des délais de livraison courts
Des solutions spécifiques au client sont disponibles en dehors de la gamme de produits standard HelixMark®
Certifications: ISO 10993-1. FDA 21CFR 177-2600. USP Classe VI. EP 3.1.9.