Imprimer
Bains et circulateurs, en polycarbonate
Fournisseur: HUBER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2037.0057.01 2049.0001.01 2050.0001.01 2053.0001.01 2051.0001.01 2052.0001.01
HUBE2037.0057.01EA 2880 EUR
HUBE2037.0057.01 HUBE2049.0001.01 HUBE2050.0001.01 HUBE2053.0001.01 HUBE2051.0001.01 HUBE2052.0001.01
Bains et circulateurs, en polycarbonate
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
Thermostats de bain à circulation avec bains en polycarbonate ou en acier inoxydable, simples à utiliser et adaptés à diverses applications telles que : contrôle de la température des échantillons, analyses, essais de matériaux ou contrôle des aliments. Les appareils offrent une grande stabilité thermique et sont dotés d'une protection contre les surchauffes et les niveaux bas adaptée à la classe de sécurité III/FL (DIN 12876) pour une utilisation avec des fluides inflammables. Une puissante pompe de pression/aspiration assure une circulation et une homogénéité de température optimales dans le bain et permet aussi de contrôler la température d'applications externes à l'aide d'un adaptateur de pompe (accessoire). Il y a une gamme d'accessoires comprenant des inserts, des plates-formes à réglage variable, des couvercles de bain, des sondes ainsi que des tuyaux, des fluides de contrôle de la température et divers adaptateurs.
  • Contrôleur Pilot ONE® avec technologie Plug and Play, écran tactile de 14,5 cm et navigation aisé du menu
  • Contrôle précis de la température
  • Protection contre la surchauffe et la baisse de niveau
  • Pompe de pression/aspiration puissante
  • Programmateur avec fonctions de calendrier et d'horloge, pour un étalonnage en cinq points
  • Connexion d'une sonde PT100, interfaces USB et LAN
Les appareils offrent une grande stabilité thermique et sont dotés d'une protection contre les surchauffes et les niveaux bas adaptée à la classe de sécurité III/FL (DIN 12876) pour une utilisation avec des fluides inflammables. Une puissante pompe de pression/aspiration assure une circulation et une homogénéité de température optimales dans le bain et permet aussi de contrôler la température d'applications externes à l'aide d'un adaptateur de pompe (accessoire). Les produits sont complétés par une gamme d'accessoires comprenant des inserts, des plates-formes à réglage variable, des couvercles de bain, des sondes ainsi que des tuyaux, des fluides de contrôle de la température et divers adaptateurs.
Le nouveau contrôleur Pilot ONE multi-touch offre un écran tactile lumineux de 5,7" avec des fonctions graphiques et un menu de navigation pratique. Tous les paramètres de fonctionnement importants et les valeurs de température sont affichés de manière claire sur l'écran tactile. Grâce au nouveau menu des favoris, à la commande en un clic et au glossaire technique intégré, l'utilisation est très simple, comme sur un smartphone. Les ports USB et Ethernet intégrés permettent de se connecter à un PC ou à un réseau, par exemple pour la commande à distance ou la transmission de données.
Capacité de pompage max.: 27 L/min, 700 mbar (pression), 22 L/min, 400 mbar (aspiration).
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar suction
MPC: 20 l/min, 200 mbar, 180 mbar suction
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar suction
MPC: 20 l/min, 0,2 bar, 0,18 bar suction
Certifications: Classe de sécurité III (FL) (DIN 12876) pour usage avec des fluides inflammables.
Informations de commande: Accessoires inclus. Il existe également des accessoires en option.
Attention: Note: La plage de température de fonctionnement de tous les modèles peut être abaissée à l'aide d'un serpentin de refroidissement en option, relié à un robinet d'eau ou à un refroidisseur.