Imprimer
VWR® WebSeal™, Microplaques 96 puits, en PP, certifiées, WebSeal™
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
548-3371EA 75.2 EUR
548-3371 548-2401
VWR® WebSeal™, Microplaques 96 puits, en PP, certifiées, WebSeal™
Microplaques Microplaques HTS
En PP, sans revêtement, non stériles, testées par chromatographie et certifiées. Fabriquées à base de résine haute pureté et à ressuage ultrafaible, entièrement testées par lot par GC/MS afin de déterminer la présence de substances organiques extractibles. Conçues pour des applications sensibles, des concentrations d'échantillons faibles, des laboratoires réglementés et/ou des chromatogrammes TIC et complets.
  • Les microplaques sont résistantes chimiquement et thermiquement; elles tolèrent des températures comprises entre −80 °C et +121 °C
  • Encombrement standard SBS et ANSI, pour une compatibilité avec de nombreux instruments
  • Idéales pour les applications pharmaceutiques, la collecte et le stockage d'échantillons, la chimie combinatoire et les applications HTS
  • Puits à fond U et V, pour une récupération optimale des échantillons