Imprimer
Enregistreurs de données à usage unique, testo 184 T1 et testo 184 T2
Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0572.1841 0572.1842
620-2306EA 62.6 EUR
620-2306 620-2309
Enregistreurs de données à usage unique, testo 184 T1 et testo 184 T2
Enregistreurs de données
Ces enregistreurs de données sont conçus pour une surveillance précise, évitant toute interruption du processus de la chaîne du froid lors du contrôle qualité. Ils peuvent être utilisés dans les salles de fret et de chargement afin de surveiller les températures des marchandises sensibles.
  • Indication claire : alarme à LED rouge/verte
  • Mode d'utilisation simple et intuitif, configuration rapide
  • Affichage et création de rapports dans un format PDF clair
  • Intégration informatique sécurisée sans aucune installation
  • Connectivité de l'enregistreur à un PC pour produire un rapport au format PDF
In order to work more efficiently, with the dataloggers all the files are stored directly and securely in the respective testo 184. No software installation required on PC or notebook in order to configure a testo 184 data logger. The pdf configurationn tool is stored in the logger itself and can be opened with the simple double-click.
If advance read out options are required, the customer can obtain these by purchasing ComSoft Professional.
Certifications: EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 50581:2013; DIN EN 61326-1:2013; 2011/65/EU standards and RTCA/DO-160G authorisations.