Imprimer
Stylos d'autoradiographie
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GLWR-1000 GNIB-1000
DIVEGLWR-1000EA 367 EUR
DIVEGLWR-1000 DIVEGNIB-1000
Stylos d'autoradiographie
Stylos Stylos d'autoradiographie
Le stylo Glow Writer offre une méthode rapide et pratique pour marquer les autoradiographies. Adapté pour le marquage du plastique, du papier et des gels de polyacrylamide séchés, ce marqueur autonome polyvalent est réutilisable et ne nécessite pas de matériau d'étiquetage supplémentaire. La plume à pointe fine permet une écriture précise et une haute densité d'information. La concentration optimale de phosphore de Glow Writer garantit une exposition autographique de n'importe quelle longueur permettant à l'encre d'être phosphorescente. Il suffit d'agiter le stylo avant l'utilisation et d'écrire directement sur le support. Utilisation pour enregistrer les numéros d'ordre, dates, temps d'exposition et autres données. La plume à pointe fine est facile à remplacer.
  • Marqueur phosphorescent pour autographie en laboratoire
  • Plume à pointe fine facilement remplaçable