Imprimer
Écouvillons, PurSwab®
Fournisseur: PURITAN MEDICAL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
806-WC 806-WCL
PMPC806-WCEA 46 EUR
PMPC806-WC PMPC806-WCL
Écouvillons, PurSwab®
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Applicateur à pointe en coton absorbant fabriqué en coton de haute qualité USP, cardé et mis en spirale sur site pour préserver l'uniformité. Il est fixé en toute sécurité sur une tige en bouleau avec un adhésif à base aqueuse.
  • Qualité médicale
  • Nettoyage à l'isopropanol ou avec d'autres solvants
Pour le soin des plaies, l'application de pommades ou crèmes et le prélèvement d'échantillons, ainsi que pour l'application d'adhésifs ou d'autres liquides dans les industries.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application deEn savoir plus