Imprimer
Panneaux de signalisation au sol, DuraStripe®, X-Treme, en angle
Fournisseur: ERGOMAT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DSXCR4B DSXTR4B DSXCR4Y DSXTR4Y DSXSTEPY 4070058XTCG 4070058XF9BL 4070058XF9Y
ERGODSXCR4BEA 100 EUR
ERGODSXCR4B ERGODSXTR4B ERGODSXCR4Y ERGODSXTR4Y ERGODSXSTEPY ERGO4070058XTCG ERGO4070058XF9BL ERGO4070058XF9Y
Panneaux de signalisation au sol, DuraStripe®, X-Treme, en angle
Panneaux
DuraStripe® est le système de marquage au sol le plus simple, le plus rapide et le moins coûteux pour les sols industriels. La durabilité et le grand choix de taille de la gamme DuraStripe® en font la seule solution complète de marquage au sol actuellement disponible sur le marché. Plus économique que de peindre les sols.
  • Pour les sols lisses ou récents, mais peut également être utilisé sur les sols anciens
  • Mise en place particulièrement simple grâce au système de « pelage et collage »
  • Retrait facile pour une reconfiguration rapide et donc un excellent outil production allégée
  • Aucun séchage, aucune vapeur ni aucun nettoyage susceptibles de limiter la productivité
  • Disponibles en 11 couleurs différentes
Pour les environnements critiques et les zones où il peut y avoir des chariots élévateurs /de manutention pivotants. Surface enduite spéciale facilitant le nettoyage.