Imprimer
Lingettes pour salle blanche, Thermaseal™ 70
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX2079 TX2074
TEXWTX2079EA 61.1 EUR
TEXWTX2079 TEXWTX2074
Lingettes pour salle blanche, Thermaseal™ 70
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes en polyester thermocoupées sont adaptées aux tâches de nettoyage général dans les environnements critiques de salles blanches.
  • Bords thermosoudés pour un contrôle avancé des particules et des fibres
  • Tissu 100% polyester, double tricotage, fils continus
  • Faible émission de particules et d'ions
  • Excellente capacité d'absorption, efficacité d'essuyage et résistance à l'abrasion
Parfaites pour le nettoyage intérieur des instruments et dispositifs médicaux dans les environnements de salle blanche ISO classes 3 - 6.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M 1.5 et supérieures.
Couleur : blanc
Cdt: emballage pour salle blanche Bag-Within-A-Bag® résistant aux solvants. Lavées et conditionnées en salle blanche ISO classe 4.