Imprimer
Rubans adhésifs antistatiques pour salles propres
Fournisseur: ULTRATAPE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2157BZ050-P3D 2157BZ075-P3D 2157BZ100-P3D 2157BZ150-P3D 2157BZ200-P3D 2157BZ025-P3D
819-0100EA 1250 EUR
819-0100 819-0101 819-0102 819-0103 819-0104 UTAP2157BZ025-P3D
Rubans adhésifs antistatiques pour salles propres
Rubans adhésifs
Rubans anti-décharge électrostatique haute température, en polyimide, avec adhésif en silicone. Ces rubans pour salles propres sont conçus pour une utilisation dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques, tels que le scellage des sacs antistatiques, le conditionnement des composants électroniques, les instruments médicaux, les équipements mécaniques de précision et le collage de films. Ils résistent à des températures jusqu'à 315 °C pendant la fabrication de cartes de circuits imprimés.
  • Naturellement antistatique ou traité de manière à produire une surface antistatique pour générer une tension très basse pendant le déroulage et l'utilisation
Longueur : 32,9 m
Couleur : bronze