Imprimer
Papier bond pour salles propres, EcoBond®
Fournisseur: BERKSHIRE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ECO85A4BL ECO85A4WH
818-0286EA 52.9 EUR
818-0286 818-0287
Papier bond pour salles propres, EcoBond®
Papiers
EcoBond® est une version recyclable du papier bond pour salles propres BCR® fabriqué en cellulose et recommandé pour une utilisation ISO classe 3 à 7.
  • Faible émission de particules et fibres
  • Double emballage pour plus de propreté
  • Surfaces lisses qui réduisent la contamination particulaire