Imprimer
Papier pour salle blanche, CLEAN image™, Purus
Fournisseur: PURUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PCIW-1081C PCIB-1083C
PURUPCIW-1081CEA 506 EUR
PURUPCIW-1081C PURUPCIB-1083C
Papier pour salle blanche, CLEAN image™, Purus
Papiers
Les papiers pour salle blanche CLEAN image™ sont adaptés à l'écriture, à l'impression et à la photocopie en salle blanche. La technologie de reliure en PE et sans latex réduit la fibre de papier.
  • Opacité et durabilité élevées
  • Parfaits pour une utilisation en salle blanche ISO classe 4 - 6
  • Exceptionnelles propriétés d'impression et d'adhésion des encres de toner