Imprimer
Unités d'extraction de solvants à froid COEX
Fournisseur: VELP Scientifica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VELPF30520204EA 6120 EUR
VELPF30520204
Unités d'extraction de solvants à froid COEX
Extracteurs Extracteurs automatiques
Afin de procéder à une analyse fiable des fibres naturelles, l'échantillon doit présenter une faible teneur en matières grasses (\<1%). Pour les échantillons qui dépassent cette valeur, une première extraction des matières grasses est requise à l'aide d'acétone, d'hexane ou de pétrole. Le COEX effectue l'extraction rapide des matières grasses directement dans les mêmes creusets en verre utilisés par la série FIWE lors de l'étape suivante de l'analyse des fibres.
  • Extraction à froid grâce à un solvant adapté
  • La pompe pour contrôle microbiologique haute efficacité aspire et retient le composant gras
  • Le solvant utilisé est recueilli dans un flacon de déchets dédié
  • Aucun transfert de l'échantillon puisque les échantillons dans le creuset sont prêts à être utilisés immédiatement dans l'équipement FIWE.
Informations de livraison: COEX est fourni avec 6 creusets en verre P2.