Imprimer
Marqueurs, stériles, BioClean Permaflow™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S-BPFP-BL1 S-BPFP-RD1 S-BPFP-BK1
NITRS-BPFP-BL1EA 39.2 EUR
NITRS-BPFP-BL1 NITRS-BPFP-RD1 NITRS-BPFP-BK1
Marqueurs, stériles, BioClean Permaflow™
Stylos Marqueurs indélébiles
Les marqueurs BioClean Permaflow™ sont traités de façon à garantir une compatibilité ISO classe 4 et EU BPF A, et ont une pointe qui ne sèche pas.
  • Encre résistante à l'eau et à l'usure
  • Séchage rapide
  • Non toxique
Cdt: Dix pièces dans double emballage