Imprimer
Lingettes pour salle propre, présaturées, stériles, PROSAT® Sterile™ Low Endotoxin
Fournisseur: Contec
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROSAT® Sterile™
115-2821EA 1890 EUR
115-2821 115-2823 115-2822 115-2440
Lingettes pour salle propre, présaturées, stériles, PROSAT® Sterile™ Low Endotoxin
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces lingettes à faible taux d'endotoxines sont fabriquées à partir de polyester 100% tricoté et pré-imprégné d'un mélange de 70% d'isopropanol (qualité USP) et 30% d'eau pour injection.
  • Bords soudés au laser
  • Bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Pochette à fermeture facile pendant l'utilisation pour maintenir des niveaux de saturation
  • Chaque lot de lingettes a un niveau d'endotoxine garanti inférieur à 1 EU / lingette
  • Validées stériles par irradiation aux rayons gamma pour un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶
Pour salle propre pharmaceutique critique.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe A, ISO 5 (classe 100).
Couleur : Blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.