Imprimer
Ammonium formiate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Formiate d'ammonium
84884.180EA 72.6 EUR
84884.180 84884.260
Ammonium formiate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Ammonium formiate
Formule: HCO₂NH₄
Poids moléculaire: 63.06 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Indice Merck: 13,00525
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Ignition residue Max. 0.005 %
Water Max. 2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (215 nm) (0.1 %) Min. 10 %
Transmittance (225 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (245 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitable for LC-MS (0.1 %) Passes test