Imprimer
Détergent, Deterg'anios
Fournisseur: Laboratoires Anios
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
365129 365209UG 365592UG
DMDA365129EA 347 EUR
DMDA365129 DMDA365209UG DMDA365592UG
Détergent, Deterg'anios
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Détergent neutre pour le nettoyage quotidien des sols, équipements et surfaces lavables (murs, toilettes, surfaces métallisées et en matière plastique)
  • Contient un détergent non ionique et anionique, des agents séquestrant, bactériostatique et fongistatique, un colorant et un parfum
  • Pas besoin de rinçage
  • Agréable parfum citron