Imprimer
Surface Disinfectants, perform® advanced alcohol EP
Fournisseur: SCHUELKE MAYR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
121805 121804
SCUE121805EA 235 EUR
SCUE121805 SCUE121804
Surface Disinfectants, perform® advanced alcohol EP
Produits nettoyants Désinfectants
Ready to use, alcohol-based, surface disinfectants for use in cleanrooms.
  • Fast, effective and residue free
  • 0,2 μm microbial filtered
  • Colour- and fragrance-free
  • Bactericidal, virucidal (BVDV, Vaccinia), fungicidal
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.