Imprimer
Déstructeurs d'odeurs, Fresh Garden/Sun Way
Fournisseur: Laboratoires Anios
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2110716 2112716
DMDA2110716EA 118 EUR
DMDA2110716 DMDA2112716
Déstructeurs d'odeurs, Fresh Garden/Sun Way
Déodorants et désodorisants
Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux. Ce produit peut être utilisé en complément du Nettoyant Désinfectant Parfumé 5 L.
  • Composition: Tensioactif non ionique, parfum, excipients
  • Mode d'emploi: Pulvériser directement sur les surfaces
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.