Imprimer
Acide formique 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide méthanoïque
Nitrogen_filled
84865.260EA 189 EUR
84865.260 84865.290 84865.180
Acide formique 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Acide formique
Formule: HCO₂H
Poids moléculaire: 46.03 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8,2…8,4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Fer (0.1% Solution aqueuse) Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Solution aqueuse) Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Solution aqueuse) Max. 0,2 ppm
Sodium (0.1% Solution aqueuse) Max. 0,5 ppm
Transmittance (225 nm - 0.1% Solution aqueuse) Min. 20 %
Transmittance (235 nm - 0.1% Solution aqueuse) Min. 50 %
Transmittance (240 nm - 0.1% Solution aqueuse) Min. 80 %
Transmittance (250 nm - 0.1% Solution aqueuse) Min. 95 %
Transmittance (260 nm - 0.1% Solution aqueuse) Min. 99 %
Apte pour LC-MS (0,1 %) Conforme