Imprimer
Pompes péristaltiques, DosiPump DP 500 et DosiPump DP 1000
Fournisseur: BioTool
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
740000-UK 500501-UK 500501-CH 740000-CH 730000-UK 730000-EU 730000-CH 740000-EU
710-1562EA 4340 EUR
710-1562 710-1554 710-1552 710-1560 710-1559 710-1558 710-1557 710-1561
Pompes péristaltiques, DosiPump DP 500 et DosiPump DP 1000
Pompe Pompes péristaltiques
La DosiPump est une pompe péristaltique intelligente qui permet un dosage précis et reproductible. Elle a la capacité d'effectuer des dosages de volumes seuls ou des multidosages dans les deux directions. La DosiPump est facile d'utilisation et offre une grande polyvalence pour entreprendre toute application nécessitant un versement rapide, reproductible et précis de liquides. La DosiPump est livrée avec une tête de pompe qui élimine les effets de pulsation courants avec de nombreuses pompes péristaltiques classiques. Le résultat est une dose liquide précise et reproductible pour des volumes jusqu'à 10 litres avec une tolérance de ±0,1 ml.
Deux modèles sont disponibles: le modèle 500 de base ou le modèle 1000, avec écran tactile et fonctions avancées. D'autres unités peuvent être rajoutées afin d'obtenir un procédé primaire-secondaire, ceci pour augmenter la productivité.
DosiPump DP 500
Facile d'utilisation : remplir l'échantillon, enregistrer, répéter
Tête de pompage facile à ouvrir, à 3 rouleaux
L'utilisateur choisit la direction et la vitesse de la pompe, ainsi que la taille des tubes
Dosage : à chaque clic sur le bouton (ou en option avec la pédale)
La pompe DP 500 reprend le volume défini (temps et vitesse)
Aucun étalonnage nécessaire
La pompe arrête l'écoulement uniquement lorsque le temps défini est passé, indépendamment de l'augmentation de la contre-pression de la filtration
La DP 500 peut être connectée et surveillée par une balance (balance EK3000 de AND). Elle est également parfaitement adaptée aux applications telles que la filtration de milieux de culture cellulaire par filtres à membrane ou à fibres creuses.
DosiPump DP 1000
Pompe commandée pour le dosage précis et la manipulation de liquides, elle propose une technologie de pointe adaptée à diverses applications de distribution de liquide et de remplissage de gélose. La double tête de pompe à 10 rouleaux élimine les pulsations habituellement présentes lors de l'utilisation de pompes péristaltiques. La pompe de dosage offre des débits élevés.
Ce logiciel facile à utiliser fonctionne à l'aide d'un écran tactile
La fonction anti-goutte (retrait sélectionnable avec précision) empêche les égouttements entre deux opérations de distribution et réduit le risque de contamination
Pompe à double tête pour le remplissage de liquides plus fluides/gélose
Étalonnage facile de la vitesse et du volume
Écran graphique avec rétro-éclairage pour une lecture facile
Le boîtier robuste est résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
Remplacement extrêmement rapide des tubes
Pulsation faible
Permet d'enregistrer 8 tubes étalonnés et 16 programmes
Disponible en version rapide : DP 1000 FAST offre des débits élevés jusqu'à 2400 ml/min
La DP 500 peut être connectée et surveillée par une balance (balance EK3000 de AND). Elle est également parfaitement adaptée aux applications telles que la filtration de milieux de culture cellulaire par filtres à membrane ou à fibres creuses.