Imprimer
Unités de digestion Kjeldahl, automatique, série DKL
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S30100190 S30100210 S30100180 S30100200
705-0790EA 7540 EUR
705-0790 705-0792 705-0789 705-0791
Unités de digestion Kjeldahl, automatique, série DKL
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
Unités de digestion Kjeldahl entièrement automatiques pour l'analyse d'azote et la détermination des protéines et bénéficiant de la technologie TEMS™ pour réaliser des économies en termes de temps, d'énergie (jusqu'à 35%), d'argent et d'espace. L'unité comprend également un bloc aluminium pour une homogénéité de la température absolue et présente une excellente conductivité pour un temps de réponse rapide jusqu'à 450 °C. L'unité est équipée d'un écran LCD avec affichage en temps réel des étapes du processus ainsi que le choix d'un maximum de six langues. Elle offre 54 programmes, dont 30 sont préinstallés et 24 sont définis par l'utilisateur. Tous les éléments nécessaires sont conditionnés dans un seul emballage.
  • Précis et simple à utiliser, contrôle de la température du bloc par microprocesseur
  • Une excellente fiabilité et productivité
  • Descente et levage automatiques des tubes à essais
  • Séparation automatique du collecteur du portoir
  • Très faible encombrement
Informations de commande: La série DKL doit être combinée avec l'épurateur KS 1000 pour aspirer et neutraliser toutes les fumées. Pour plus d'informations sur les supports d'échantillons dédiés aux tubes de 400 ml, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local.
Informations de livraison: l'unité de digestion DKL est fournie avec les éléments suivants : lift, bouchon d'aspiration avec égouttoir, portoir à échantillons et tubes à essais.