Imprimer
Désinfectants, ClearKlens Tego® 2000
Fournisseur: Diversey
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7516051 7514341 7513387 7516427
141-0891EA 315 EUR
141-0891 DIVY7514341 141-1220 141-1227
Désinfectants, ClearKlens Tego® 2000
Produits nettoyants Désinfectants
Désinfectant de surface très efficace, amphotère actif, avec activité antimicrobienne à large spectre, développé pour une utilisation en environnement stérile.
  • Prêt à l'emploi, filtré à 0,2 micron, stérile et sous double emballage
  • Méthodes validées de test HPLC et de titrage disponibles
  • Compatible avec ClearKlens Cleansinald et ClearKlens Bi-Spore pour une utilisation en rotation
Certifications: Testés selon CEN 1276, CEN 1650 et CEN 13697
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.