Imprimer
Lingettes, présaturées
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6-C86-EFP 6-C43
EPTA6-C86-EFPEA 579 EUR
EPTA6-C86-EFP EPTA6-C43
Lingettes, présaturées
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes présaturées
Ces lingettes lourdes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 96% d'IPA et 4% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et la fabrication, ainsi que pour le nettoyage industriel.
  • Pré-imprégnées avec une haute concentration d'alcool
  • Emballage individuel : paquets de films à usage unique et faciles à découper
  • Dissout la plupart des résidus en toute sécurité et efficacement
  • Excellentes comme agent dégraissant
  • Fabriquées aux États-Unis
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application deEn savoir plus