Imprimer
Gels de silice pour chromatographie préparatoire, faible pression, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7024-00EA 450.75 EUR
7024-00 7024-02 7024-05
Gels de silice pour chromatographie préparatoire, faible pression, J.T.Baker®
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
On les utilise dans la chromatographie préparatoire à faible pression. Les spécifications des grilles garantissent qu'il n’y a pas de particules fines en excès dans le produit pouvant affecter es débits et les performances de séparation.
  • Une zone de surface importante améliore la productivité
  • La distribution étroite de la taille de pores affûte les pics et améliorent la résolution