Imprimer
Lunettes de sécurité, Rush+
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RUSHPPSI RUSHPTWI RUSHPPSF RUSHPPSIB RUSHPPSIO RUSHPPSIG RUSHPFSPSI RUSHPCSP RUSHPSPSFG RUSHPSPSIS RUSHPSCSPL
111-1617EA 14.2 EUR
111-1617 111-1619 111-1618 111-1621 111-1624 111-1620 BOLERUSHPFSPSI BOLERUSHPCSP BOLERUSHPSPSFG BOLERUSHPSPSIS BOLERUSHPSCSPL
Lunettes de sécurité, Rush+
Lunettes
Le modèle Rush+ est 100% personnalisable et arbore un design ultra sportif avec ses branches ultra-souples bi-matières.
  • Protection supérieure
  • Branches ultra-souples, bi-matières
  • Pont antidérapant réglable
Disponibles avec la technologie Twilight: ESP avec double revêtement anti-buée sur les deux faces des verres. Grâce à la technologie Platinium, un revêtement permanent appliqué des deux côtés des verres offre une grande résistance aux rayures (1,4 cd/m²), à la plupart des produits chimiques agressifs, et retarde l'apparition de buée pendant deux minutes. Conçues pour une utilisation dans les zones à faible luminosité, les lunettes améliorent les contrastes. Par ailleurs, leur faible taux de transmission de la lumière est parfait pour l'extérieur, en particulier en début ou en fin de journée. La technologie B-Twilight filtre 76% de la lumière bleue.
Disponibles avec la technologie Twilight : ESP avec double revêtement anti-buée sur les deux faces des verres. Grâce à la technologie Platinium, un revêtement permanent appliqué des deux côtés des verres offre une grande résistance aux rayures (1,4 cd/m²), à la plupart des produits chimiques agressifs et retarde l'apparition de buée pendant deux minutes. Conçues pour une utilisation dans les zones à faible luminosité, les lunettes améliorent les contrastes. Par ailleurs, leur faible taux de transmission de la lumière est parfait pour l'extérieur, en particulier en début ou en fin de journée. La technologie B-Twilight filtre 76 % de la lumière bleue.
Certifications: EN 166 FT