Imprimer
VWR® shiroGEL vertical 20, Cuves d’électrophorèse verticale
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
700-0353EA 2170 EUR
700-0353 700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, Cuves d’électrophorèse verticale
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
Le shiroGEL vertical 20 offre une flexibilité d’application et se distingue par la facilité de coulage et d’installation du gel, ne nécessitant que quatre vis pour fixer jusqu’à quatre gels de 20 × 20 cm. Cette technologie de serrage vertical par vis répartit la pression uniformément sur la hauteur du gel plutôt que sur le centre pour éliminer la flexion de la plaque et la compression du gel, tout en maintenant une étanchéité parfaite pendant le coulage. Une chambre tampon interne intégrée dans l’insert PAGE permet de terminer l’installation sans l’inclusion d’une chambre tampon supérieure.En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Taille de gel l×h 200×200 200×200 mm