Imprimer
Gants résistants aux coupures, Check & Go Green PU 5
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2332545/8 2332545/10 2332545/7 2332545/9 2332545/11
112-4657EA 0 EUR
112-4657 112-4654 112-4656 112-4658 112-4655
Gants résistants aux coupures, Check & Go Green PU 5
Gants
Ces gants tricotés, en polyamide/élasthanne/HPPE et fibre de verre, sont dotés d'un revêtement vert en polyuréthane sur la paume. Pour la manipulation d'éléments pointus dans les environnements huileux ou graisseux.
  • Le tricotage serré (aiguille n°13) permet une tenue parfaite des gants, limite la pénétration de la poussière et offre un bon contact
  • L'aération sur le dos du gant optimise la respirabilité
  • Le revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offre une résistance à l'abrasion et une protection contre les huiles exceptionnelles
  • La fibre composite, protégée par de la polyamide, augmente la résistance aux coupures
  • Le code chromatique sur le dessus de la main et la couleur du revêtement permettent au responsable de la sécurité et aux employés de reconnaître visuellement le niveau de protection contre les coupures
Domaines d'application usuels: industrie automobile et fabrication de pièces, bâtiment et construction aériens, restauration, énergie ou électricité, industries du verre, métallurgie et industries papetières, logistique et maintenance.
Gauge: 13
Colour: White/green
EN 388 (4543); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (3X43C); Cat. II