Imprimer
Plateaux, multi-usages, en PP
Fournisseur: SEMADENI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3616 3615 3617 3618
215-0272EA 30.6 EUR
215-0272 SEMA3615 SEMA3617 SEMA3618
Plateaux, multi-usages, en PP
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
En PP, blancs.
  • Stables, durables, incassables
  • Résistance à une température de –20 à +130 °C
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
Plateaux multi-usages. Adaptés à une utilisation comme plateau avec des substances agressives, pour la stérilisation et le développement photographique.