Imprimer
Lingettes pour salle propre, stériles, Polynit Heatseal
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PN-99IR LWPS0007 LWPS0006 LWPS1004
115-2145EA 1440 EUR
115-2145 115-1862 CONTLWPS0006 CONTLWPS1004
Lingettes pour salle propre, stériles, Polynit Heatseal
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Lingettes en tricot texturé indémaiilable 100% polyester, avec pourtour scellé au laser.
  • Certifiées stériles (SAL de 10⁻⁶)
  • À 100% en polyester blanchi tricoté, pour des émissions de particules et de fibres extrêmement faibles
  • Niveau extrêmement faible de particules, fibres et résidus
  • Découpées au laser, pourtour scellé qui ne s'effiloche pas
  • Blanchies et conditionnées en salle propre de classe ISO 4
Les lingettes stériles Polynit Heatseal sont à 100% en polyester tricoté, Elles sont coupées au laser, ce qui scelle les fibres sur le pourtour de laEn savoir plus