Imprimer
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
A1001.0010 A1001.0100
A1001.0010EA 73.4 EUR
A1001.0010 A1001.0100
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
DAPI (4',6-diamidine-2-phenylindole dihydrochloride) is an excellent dye for staining DNA.
DAPI is used as a reagent to detect mycoplasma or virus DNA in cell culture.
Formule: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Poids moléculaire: 350.25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012681
Numéro CAS: 28718-90-3