Kits de marquage de membranes cytoplasmiques, CellBrite™
Marques : BiotiumTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les kits CellBrite sont conçus pour marquer les membranes cytoplasmiques cellulaires avec un colorant membranaire fluorescent préalablement dissous en tant que solution de coloration optimisée. En combinant des colorants membranaires CellBrite, il est possible de marquer plusieurs populations de cellules avec des couleurs distinctives, une capacité utile pour les études d’interactions cellule-cellule.
- Addition directe du colorant au milieu de culture normal suivie d’une brève période d’incubation
- Colorant hautement lipophile garantissant l’absence de transfert de colorant entre les cellules, permettant un marquage stable
- Clair, photostable et non toxique
Le marquage est stable et non toxique, adapté au suivi à long terme des cellules.