Imprimer
Agitateurs incubateurs, MaxQ™ 8000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SHKE8000-8CE SHKE8000-1CE SHKE8000-1CEPR
444-0897EA 26400 EUR
444-0897 444-0896 BARNSHKE8000-1CEPR
Agitateurs incubateurs, MaxQ™ 8000
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Avec trois fois la capacité d'un agitateur de sol pour pratiquement le même encombrement au sol, ces unités sont idéales en cas de gros volumes ou de travail à plus grande échelle. Elles sont conçues pour les applications de culture de cellules eucaryotes sensibles, avec filtre HEPA réduisant la contamination, coins arrondis, chambre monobloc et uniformité de la température, ainsi que pour les applications de culture de cellules procaryotes exigeantes, avec structure solide, large plage de vitesses, et sans limite de vitesse maximale, même lorsque les unités sont empilées par trois.
  • Système de surveillance/de contrôle par microprocesseur : séquence et points de consigne affichés simultanément ; suit le temps total cumulé sur le moteur et les systèmes d'entraînement ; des alarmes sonores/visibles de suivi de l'augmentation ou de la diminution de la température assurent la protection des produits
  • Panneau de commande : affichage alphanumérique LCD de 40 caractères, sur 2 lignes, rétro-éclairé des paramètres réels (séquence) et de point de consigne et de condition d'alarme ; les icônes/boutons permettent une programmation aisée des paramètres définis
  • Structure : composants électroniques et filtre HEPA facilement accessibles à partir de l'avant pendant l'entretien régulier ou le service
  • Mécanique : mécanisme d'entraînement excentrique à usage intensif offrant une grande plage de vitesses de 25 à 400 tr/min (±1 tr/min) avec des vibrations minimales, même lorsque les agitateurs sont empilés par trois
Capacité : douze flacons Erlenmeyer de 2 l.
Informations de livraison: Kit d'empilage inclu avec chaque agitateur. Une plateforme d'agitateur dédiée ou universelle (749×457 mm) est nécessaire, mais non fournie. Contactez votre agence VWR pour connaître toutes les caractéristiques techniques et informations sur les accessoires disponibles pour ces systèmes.