Imprimer
Agitateurs - incubateurs, INCU-Line®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-0732EA 4630 EUR
444-0732 444-0733
Agitateurs - incubateurs, INCU-Line®
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Incubateurs à agitation avec un faible encombrement. Ces unités compactes présentent une conception empilable et une plage de température étendue, ce qui rend l'ILS 4 et l'ILS 6 idéaux pour les applications de biologie moléculaire et l'utilisation générale. L'agitateur orbital intégré signifie qu'ils sont très polyvalents. Le système de contrôle de la température SmartChek™ (exclusif à la collection Avantor) garantit un contrôle précis de la température. La convection mécanique maintient un environnement de température stable et permet une récupération rapide après l'ouverture de la porte. Un thermostat de sécurité est situé à l'arrière de l'appareil. La porte isolée a un grand panneau d'observation à double vitrage et s'ouvre à presque 180° pour un accès facile.
  • Système de contrôle de la température SmartChek™
  • Affichage numérique
  • ILS 4 a une conception empilable pour économiser de l'espace
  • Gamme complète d'accessoires disponibles
Informations sur les accessoires: * ILS 4 accommodates 4×1000 ml, 5×500 ml, 9×250 ml or 16×125 ml
** ILS 6 accommodates 4×2000 ml, 6×1000 ml, 8×500 ml, 12×250 ml or 20×125 ml or 30×50 ml flasks
Informations de livraison: Livré avec deux étagères complètes. D'autres accessoires sont disponibles, ceux-ci doivent être commandés séparément.