Imprimer
Combinaisons résistant aux produits chimiques, Tychem® 4000 S, CHZ5 / CHZ6
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SLCHZ5TWH00/L SLCHZ5TWH00/M SLCHZ5TWH00/S SLCHZ5TWH00/XL SLCHZ5TWH003XL SLCHZ5TWH00XXL SLCHZ6TWH16/L SLCHZ6TWH16/M SLCHZ6TWH16/S SLCHZ6TWH16/XL SLCHZ6TWH163XL SLCHZ6TWH16XXL
113-7968EA 1030 EUR
113-7968 113-7967 113-7966 113-7969 113-7971 113-7970 113-7974 113-7973 113-7972 113-7975 113-7977 113-7976
Combinaisons résistant aux produits chimiques, Tychem® 4000 S, CHZ5 / CHZ6
Vêtements à usage unique
Ces vêtements sont fabriqués en tissu léger, souple et résistant (inférieur à 700 g par vêtement) se composant d'un film de protection contre les substances chimiques laminé sur un substrat ultra-résistant Tyvek®. Ils empêchent toute perméation par un grand nombre de substances chimiques inorganiques et organiques.
  • Capuche, doubles glissières et doubles rabats pour une plus grande étanchéité, rabat extérieur avec ruban adhésif et protection pour le menton intégrée
  • Élastique au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles pour un ajustement optimal, passe-pouces pour éviter que les manches ne remontent
  • Coutures et surpiqûres avec ruban de délimitation pour assurer protection et solidité
  • Doubles poignets pour une bonne compatibilité avec les gants
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l'intérieur
  • Disponible avec ou sans chaussettes et rabats de botte intégrés
Tychem® 4000 S est idéal pour la manipulation des substances chimiques, les opérations d'assainissement de l'environnement et les réponses d'urgence. Il peut être utilisé dans un grand nombre d'industries, y compris le pétrole et le gaz, l'ingénierie chimique, ainsi que par les équipes d'intervention en présence de matières dangereuses et d'autres services d'urgence.
Poids: 124 g/m²
Couleur: Blanc
Certifications: Type 3B/4B/5B/6B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Cat. III
Cdt: 20 par boîte, emballage individuel.