Imprimer
Conteneurs de transport de wafer unique
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H22-101-0615 H22-20-0615 H22-10-0615 H22-151-0615 H22-15-0615 H22-102-0815 H22-251-0615 H22-252-0615 H22-201-0615 H22-102-0615 H22-25-0615_U H22-152-0615 H22-202A-0615
216-1578EA 0 EUR
216-1578 216-1582 216-1577 216-1609 216-1580 216-2067 216-1586 216-1587 216-1583 216-1579 ENTEH22-25-0615_U 216-1581 216-2074
Conteneurs de transport de wafer unique
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Disponible pour wafers 1,0" ; 1,5 ; 2,0" et 2,5". Grande zone sur le couvercle fournissant un espace pour l'étiquetage.
  • Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer
  • Spring retains wafer and minimises particle generation
  • Stackable for efficient use of storage space
  • Loose or lock stacking, either tray on tray or cover on tray
  • Convenient screw on covers
Merci de contacter Avantor pour plus de détails sur la gamme complète de produits et options.
Attention: Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.