Imprimer
Papier pour salles propres, b-paper
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
818-0256EA 25.5 EUR
818-0256 818-0261 818-0281 818-0255 818-0254 818-0253 818-0252 818-0251 818-0250 818-0249 818-0248 818-0332
Papier pour salles propres, b-paper
Papiers
Formulé avec du papier enduit, sans silicate de magnésium, le b'paper 80 ou 92 g est coupé, nettoyé et conditionné dans des conditions de salles propres de classe 100 (ISO 5).
  • Disponible en différents coloris
  • Compatible avec toutes les imprimantes à jet d'encre ou laser, les photocopieurs, convient également pour des notes manuscrites
  • Très faible contamination ionique et particulaire
  • Idéal pour une utilisation dans toutes les classes de salles propres