Imprimer
Lingettes pour salle blanche, Amplitude™ VIP-L
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AMVL0001 AMVL0002 AMVL0004
CONTAMVL0001EA 961 EUR
CONTAMVL0001 CONTAMVL0002 CONTAMVL0004
Lingettes pour salle blanche, Amplitude™ VIP-L
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes StandardWeight avec surface texturée sont tricotées en fil polyester. Idéales pour un nettoyage efficace.
  • Les lingettes à texture douce nettoient sans rayer les surfaces
  • Emission extrêmement faible de particules et de fibres
  • Bonne absorption des solvants
  • Résistance chimique
Elles sont coupées au laser, ce qui scelle les fibres sur les bords. Lavées et conditionnées en salle blanche ISO classe 4 afin de réduire la contamination.